5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Proveedor: Apollo Scientific
OR310868-1G OR310868-5G
APOSOR310868-1GEA 0 EUR
APOSOR310868-1G APOSOR310868-5G
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formula: C₁₂H₁₇BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27965639
Núm. CAS: 91994-11-5