2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310872-1G OR310872-5G
APOSOR310872-1GEA 37.7 EUR
APOSOR310872-1G APOSOR310872-5G
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
2-(4-Iodophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Formula: C₁₁H₁₄BIO₂
MW: 315.943 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26394871
Núm. CAS: 5572-94-1