5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR310886-1G OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA 894 EUR
APOSOR310886-1G APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₄H₅BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848482
Núm. CAS: 1004-01-9