trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR310891-250MG
OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA
606
EUR
APOSOR310891-250MG
APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Formula:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,157 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16659995 Núm. CAS: 87133-52-6 |