Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310899-1G OR310899-250MG OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA 58 EUR
APOSOR310899-1G APOSOR310899-250MG APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00482383
Núm. CAS: 53553-14-3