5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR310900-1G
OR310900-500MG
APOSOR310900-1GEA
336
EUR
APOSOR310900-1G
APOSOR310900-500MG
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₀O₅ MW: 246,216 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08531038 Núm. CAS: 1219-33-6 |