4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
OR310902-250MG
APOSOR310902-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR310902-250MG
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrClO
MW: 235,506 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907927
Núm. CAS: 103347-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II