tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 894 EUR
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261175
Núm. CAS: 308386-35-8