tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310927-1G OR310927-500MG
APOSOR310927-1GEA 1070 EUR
APOSOR310927-1G APOSOR310927-500MG
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methoxy-5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₀N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28101535
Núm. CAS: 921224-63-7