Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 538 EUR
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832059
Núm. CAS: 145742-55-8