3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR310931-1G OR310931-500MG
APOSOR310931-1GEA 894 EUR
APOSOR310931-1G APOSOR310931-500MG
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
3-(Benzenesulphonyl)-8-nitroquinoline
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261163
Núm. CAS: 607743-07-7