2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 105 EUR
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Formula: C₆H₃Br₂ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029692
Núm. CAS: 4526-56-1
UN: 1759
ADR: 8,III