Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310936-1G OR310936-500MG
APOSOR310936-1GEA 671 EUR
APOSOR310936-1G APOSOR310936-500MG
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Methyl 6-bromo-3-hydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660005
Núm. CAS: 55289-15-1