8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR310941-1G
OR310941-5G
APOSOR310941-1GEA
21.9
EUR
APOSOR310941-1G
APOSOR310941-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Formula:
C₁₄H₁₇NO·ClH MW: 251,752 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659471 Núm. CAS: 83393-23-1 |