N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR310954-1G OR310954-500MG
APOSOR310954-1GEA 538 EUR
APOSOR310954-1G APOSOR310954-500MG
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
N-[Bis(methylsulphanyl)methylidene]-4-chlorobenzene-1-sulphonamide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂S₃
MW: 295,829 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28101539
Núm. CAS: 13068-12-7