(4-Benzylphenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR310959-1G OR310959-500MG
APOSOR310959-1GEA 538 EUR
APOSOR310959-1G APOSOR310959-500MG
(4-Benzylphenyl)methanol
(4-Benzylphenyl)methanol
Formula: C₁₄H₁₄O
MW: 198,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846511
Núm. CAS: 35714-20-6