2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR310960-1G OR310960-500MG
APOSOR310960-1GEA 671 EUR
APOSOR310960-1G APOSOR310960-500MG
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
2-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)aniline
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700379
Núm. CAS: 28637-61-8