2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 671 EUR
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214,091 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036576
Núm. CAS: 959139-99-2