Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 1070 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26405694
Núm. CAS: 90905-54-7