1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 0 EUR
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Formula: C₈H₈Br₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027929
Núm. CAS: 1074-15-3