(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310968-1G OR310968-500MG
APOSOR310968-1GEA 0 EUR
APOSOR310968-1G APOSOR310968-500MG
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08443937
Núm. CAS: 58349-17-0