(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 62.5 EUR
APOSOR310973-1G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
MW: 230,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18733870
Núm. CAS: 870004-04-9