2-(3-Ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
OR310976-1G OR310976-5G
APOSOR310976-1GEA 53.8 EUR
APOSOR310976-1G APOSOR310976-5G
2-(3-Ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-Ethenylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
MW: 230,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18733869
Núm. CAS: 627525-99-9