2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Proveedor: Apollo Scientific
OR310979-1G OR310979-5G
APOSOR310979-1GEA 151 EUR
APOSOR310979-1G APOSOR310979-5G
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₇H₂₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22414634
Núm. CAS: 269410-16-4