4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR310994-1G
APOSOR310994-1GEA 780 EUR
APOSOR310994-1G
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
4-{[3-(4-Methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl}piperidine hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₉N₃O₂·ClH
MW: 309,791 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28041319
Núm. CAS: 1622069-60-6