3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR310995-1G
APOSOR310995-1GEA 780 EUR
APOSOR310995-1G
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Formula: C₁₈H₁₅NO₄
MW: 309,316 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19104962
Núm. CAS: 1325303-43-2