2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR310996-1G
APOSOR310996-1GEA 780 EUR
APOSOR310996-1G
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Formula: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20754284
Núm. CAS: 76140-88-0