Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310997-1G
APOSOR310997-1GEA 445 EUR
APOSOR310997-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₇ClN₂O₄
MW: 324,759 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00749776
Núm. CAS: 475042-38-7