Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR310998-1G
APOSOR310998-1GEA 780 EUR
APOSOR310998-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₃
MW: 329,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00749774
Núm. CAS: 325479-50-3