3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR311003-1G
APOSOR311003-1GEA 780 EUR
APOSOR311003-1G
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
3-[4-(Benzyloxy)phenyl]-5-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
MW: 300,74 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09034182
Núm. CAS: 937650-48-1