Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-ureidobenzoate
OR311007-1G OR311007-500MG OR311007-5G
APOSOR311007-1GEA 151 EUR
APOSOR311007-1G APOSOR311007-500MG APOSOR311007-5G
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,214 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02379956
Núm. CAS: 13289-38-8