1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR311074-1G OR311074-500MG
APOSOR311074-1GEA 538 EUR
APOSOR311074-1G APOSOR311074-500MG
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28122586
Núm. CAS: 87517-47-3