N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(2-Hydroxypropyl)methacrylamide
OR311087-5G
APOSOR311087-5GEA 82.8 EUR
APOSOR311087-5G
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
N-(2-Hydroxypropyl)-2-methylprop-2-enamide
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Pto. de fusión: 70 °C
Densidad: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080531
Núm. CAS: 21442-01-3