4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR311105-1G OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA 0 EUR
APOSOR311105-1G APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16333877
Núm. CAS: 156092-12-5