3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR311106-1G OR311106-500MG
APOSOR311106-1GEA 538 EUR
APOSOR311106-1G APOSOR311106-500MG
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11145897
Núm. CAS: 52827-66-4