7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR311141-1G OR311141-500MG
APOSOR311141-1GEA 671 EUR
APOSOR311141-1G APOSOR311141-500MG
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
7-(Phenylcarbamoyl)heptanoic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249.306 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777004
Núm. CAS: 149648-52-2