2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 416 EUR
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,081 g/mol
Pto. de fusión: 122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03196280
Núm. CAS: 77255-26-6