1-benzyl-3-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR311219-1G OR311219-250MG
APOSOR311219-1GEA 468 EUR
APOSOR311219-1G APOSOR311219-250MG
1-benzyl-3-methylbenzene 95%
1-benzyl-3-methylbenzene
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 276 °C (760 mm Hg)
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,997 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09970508
Núm. CAS: 620-47-3