2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneethanol
OR311256-1G OR311256-5G
APOSOR311256-1GEA 71.2 EUR
APOSOR311256-1G APOSOR311256-5G
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol 95%
2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethan-1-ol
Formula: C₁₄H₂₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18733921
Núm. CAS: 651030-55-6