(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR311269-100MG OR311269-250MG
APOSOR311269-100MGEA 0 EUR
APOSOR311269-100MG APOSOR311269-250MG
(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane 95%
(2R)-2-(Bromomethyl)oxolane
Formula: C₅H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20626531
Núm. CAS: 57203-02-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR