Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 71.2 EUR
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₈O₄
Pto. de fusión: 302…305 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20621127
Núm. CAS: 56842-95-6