Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312113-1G OR312113-250MG
APOSOR312113-1GEA 967 EUR
APOSOR312113-1G APOSOR312113-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19211809
Núm. CAS: 147927-61-5