Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312126-100MG OR312126-1G OR312126-250MG
APOSOR312126-100MGEA 132 EUR
APOSOR312126-100MG APOSOR312126-1G APOSOR312126-250MG
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20720060
Núm. CAS: 676371-65-6