3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR312131-1G OR312131-250MG
APOSOR312131-1GEA 1640 EUR
APOSOR312131-1G APOSOR312131-250MG
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
3-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carbonitrile
Formula: C₇H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27664953
Núm. CAS: 1370705-39-7