3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Carboxy-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
OR312133-250MG
OR312133-500MG
OR312133-100MG
APOSOR312133-250MGEA
354
EUR
APOSOR312133-250MG
APOSOR312133-500MG
APOSOR312133-100MG
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Phenylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ Pto. de fusión: 176…177 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00101889 Núm. CAS: 83249-04-1 |