2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2,5-diazaspiro[3.5]nonane, tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR312203-1G OR312203-500MG
APOSOR312203-1GEA 665 EUR
APOSOR312203-1G APOSOR312203-500MG
2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
2,5-Diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₂N₂O₂
MW: 226,315 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581200
Núm. CAS: 1246034-93-4