6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
OR312258-5G
APOSOR312258-5GEA 111 EUR
APOSOR312258-5G
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃N·ClH
MW: 147,646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581272
Núm. CAS: 1037834-62-0