N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N1-(4-aminophenyl)benzene-1,4-diamine)
OR3123-25G OR3123-5G
APOSOR3123-25GEA 154 EUR
APOSOR3123-25G APOSOR3123-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine 95%
N,N,N',N'-Tetrakis(4-aminophenyl)-1,4-phenylenediamine
Formula: C₃₀H₂₈N₆
MW: 472.584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657652
Núm. CAS: 3283-07-6