5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR312336-1G OR312336-250MG
APOSOR312336-1GEA 967 EUR
APOSOR312336-1G APOSOR312336-250MG
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
5-Oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonane, N2-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14581202
Núm. CAS: 1251011-05-8