tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 62.5 EUR
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,257 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105989
Núm. CAS: 1408075-90-0